Läs mer
IKA™ RET Control-Visc kokplattaomrörare, omgivningstemperatur till 340 C, °rostfritt stål
Handla allt IKA ProdukterBeskrivning
- BNC-uttag för anslutning av pH-elektrod
- Justerbart temperaturkontrollläge: snabb uppvärmning och mycket exakt temperaturkontroll
- Dubbel sensor för samtidig kontroll av värmeöverföringsvätskans temperatur och medeltemperatur
- Timer och nedräkningsfunktioner
- Visning av trend för viskositetsförändring
- Fristående magnetdetektering
- Intermittent operation
- Flera driftsätt tillgängliga
- Säkerhetskrets justerbar från 50 till 380 °C
- Transparent skyddsfodral ingår
- Felkodsdisplay för enkel felsökning
- Exakt temperatur- och hastighetsjustering med hjälp av digital display; även när funktionen är avstängd
- Lämplig för oövervakad drift
- Förseglat hölje (IP 42) säkerställer en lång livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Spänning | 100/115/220/240 V |
| Säkerhetsfunktioner | Säkerhetskrets justerbar från 50 till °380 C, Digital visning av säkerhetstemperaturgränsen |
| Omrörningsfunktioner | Magnetomrörare med värme och integrerad vägningsfunktion |
| Modell | RÖTA |
| Storlek | 5,3 tum dia. |
| Höjd (metrisk) | 85 mm |
| Temperatur (metrisk) | Omgivningstemperatur till 340 °C |
| Temperatur (engelska) | Ambient till 644 °F |
| Omgivningstemperatur | 5 °C till 40 °C |
| Visa mer |