Läs mer
IKA™ RET Control-Visc, Magnetisk omrörande kokplatta, vit
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15575150 Handla allt IKA Produkter
Pluggtyp:
EU
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15575150
Brand: IKA™ 0005030000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nydesignad, ekonomisk magnetomrörare med värme.
  • BNC-uttag för anslutning av pH-elektrod
  • Justerbart temperaturkontrollläge: snabb uppvärmning och mycket exakt temperaturkontroll
  • Dubbel sensor för samtidig kontroll av värmeöverföringsvätskans temperatur och medeltemperatur
  • Timer och nedräkningsfunktioner
  • Visning av trend för viskositetsförändring
  • Fristående magnetdetektering
  • Intermittent operation
  • Flera driftsätt tillgängliga
  • Säkerhetskrets justerbar från 50 till 380 °C
  • Transparent skyddsfodral ingår
  • Felkodsdisplay för enkel felsökning
  • Exakt temperatur- och hastighetsjustering med hjälp av digital display; även när funktionen är avstängd
  • Lämplig för oövervakad drift
  • Förseglat hölje (IP 42) säkerställer en lång livslängd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 50 till 1700 r/min
Kapacitet 5 kg
Wattal 650 w
Mått (L x B x H) 160 x 85 x 270 mm
Elektriska krav 220-240/115/100 V, 50/60 Hz, 650 W
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU
Beskrivning Viktområde: 10-5000 g
Inkluderar USB gränssnitt, RS 232 gränssnitt, anslutning för utv. temp. sensor (PT100/PT1000, dubbel sensor)
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 340 °C