Läs mer
Eurofins DiscoverX Ret Protein, Active
Beskrivning
The RET (rearranged during transfection) receptor tyrosine kinase is a classic example of phenotype heterogeneity. Gain-of-function mutations of RET are associated with human cancer and multiple endocrine neoplasia type 2 (MEN 2A, MEN 2B, etc.) Loss-of-function mutations of RET cause Hirschspung disease or colonic aganglionosis).
GenBank NM_000323
Specifikationer
Specifikationer
| Formulering | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution. |
| Molekylvikt (g/mol) | 79.2 kDa |
| Kvantitet | 250 μg |
| Art | Human |
| Rekombinant | Recombinant |
| Protein Tag | N-terminal GST |
| Uttryckssystem | Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells |
| Proteinform | Truncated |
| Renhet eller kvalitetsklass | ≥58% |
| Protein | Ret, active |
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.