Läs mer
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 8-rörs snabbhållare (0,1 mL).& Basset
Produktkod. 17206493 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 set
Produktkod. Kvantitet
17206493 4 set
1 options
Produktkod. 17206493 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4410232
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2515.00 SEK
    1961.70 SEK / Paket med 4
    Save 553.30 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Designad för användning med 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer.
Detta är en hållare och basuppsättning (snabb) designad för kvarhållande av septa i 8-rörs remsorformat för användning med 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer.
Obs: 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer och förbrukningsvaror är endast för distribution och användning i utvalda länder. Ej för användning i USA .
  • Detta är en 8-rörshållare& basset (snabb) designat för användning med 3500 Dx 3500⁄xL Dx Genetic Analyzer.
  • Septa- och plattbashållarsatser ⁄för 8-rörsremsor, 96 och 384-brunnars plattor som används med 3500 Dx Series Genetic Analyzers.
  • 3500 Dx-seriens system och förbrukningsartiklar är endast avsedda för distribution och användning i utvalda länder. Ej för användning i USA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Omgivande lagring.
Varje förpackning innehåller 4 set.
Formatera 8-rörsremsa
För användning med (utrustning) 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator
Produkttyp Hållare och bassats
Kvantitet 4 set
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för in vitro-diagnostik