Läs mer
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 96-brunnars snabbhållare (0,1 ml).& Basset
Produktkod. 17296483 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 set
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17296483 4 set Paket med 4
1 options
Produktkod. 17296483 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4410229
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2935.00 SEK
    2289.30 SEK / Paket med 4
    Save 645.70 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Detta är en hållare med 96 brunnar& basset (snabb) designat för användning med 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer.
Detta är en hållare och basuppsättning (snabb) designad för kvarhållande av septa i 8-rörsremsor och 96-brunnars plattformat för användning med 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer.
Obs: 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer och förbrukningsvaror är endast för distribution och användning i utvalda länder.
  • Detta är en hållare med 96 brunnar& basset (snabb) designat för användning med 3500 Dx 3500⁄xL Dx Genetic Analyzer
  • Septa- och plattbashållarsatser ⁄för 8-rörsremsor, 96 och 384-brunnars plattor som används med 3500 Dx Series Genetic Analyzers.
  • 3500 Dx-seriens system och förbrukningsartiklar är endast avsedda för distribution och användning i utvalda länder. Ej för användning i USA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibilitet 96-Tja Microtiter Tallrikar, MicroAmp™ Optiska 96-brunnars reaktionsplattor
Innehåll och lagring Omgivande lagring.
Varje förpackning innehåller 4 set.
Formatera 96 brunnar
För användning med (utrustning) 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator
Produkttyp Hållare och bassats
Kvantitet 4 set
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för in vitro-diagnostik