Läs mer
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 384-brunnshållare& Basset
Codice prodotto. 17216493 Sfoglia Tutto Applied Biosystems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
4 set
Codice prodotto. Kvantitet
17216493 4 set
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17216493 Fornitore Applied Biosystems™ N. del fornitore 4410234
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3120.00 SEK
    2433.60 SEK / Paket med 4
    Save 686.40 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Designad för användning med 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer.
Detta är en hållare och basuppsättning (standard) designad för kvarhållning av septa i 384-brunnars format för användning med 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer.
Obs: 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer och förbrukningsvaror är endast för distribution och användning i utvalda länder. Ej för användning i USA .
  • Detta är en hållare med 384 brunnar& basset (standard) designat för användning med 3500 Dx 3500⁄xL Dx Genetic Analyzer.
  • Septa- och plattbashållarsatser ⁄för 8-rörsremsor, 96 och 384-brunnars plattor som används med 3500 Dx Series Genetic Analyzers.
  • 3500 Dx-seriens system och förbrukningsartiklar är endast avsedda för distribution och användning i utvalda länder. Ej för användning i USA .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kompatibilitet 384-Tja Microtiter Tallrikar, MicroAmp™ Optiska 384-brunnars reaktionsplattor
Innehåll och lagring Omgivande lagring.
Varje förpackning innehåller 4 set.
Formatera 384-brunnar
För användning med (utrustning) 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator
Produkttyp Hållare och bassats
Kvantitet 4 set
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för in vitro-diagnostik
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.