Läs mer
Applied Biosystems™ 3500 Dx Series 8-rörs standardhållare& Basset
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Detta är en hållare och basuppsättning (standard) designad för kvarhållning av septa i 8-rörs remsorformat för användning med 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer.
Obs: 3500 Dx och 3500xL Dx genetiska analysatorer och förbrukningsvaror är endast för distribution och användning i utvalda länder. Ej för användning i USA .
- Detta är en 8-rörshållare& basset (standard) designat för användning med 3500 Dx 3500⁄xL Dx Genetic Analyzer.
- Septa- och plattbashållarsatser ⁄för 8-rörsremsor, 96 och 384-brunnars plattor som används med 3500 Dx Series Genetic Analyzers
- 3500 Dx-seriens system och förbrukningsartiklar är endast avsedda för distribution och användning i utvalda länder. Ej för användning i USA .
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Omgivande lagring. Varje förpackning innehåller 4 set. |
| Formatera | 8-rörsremsa |
| För användning med (utrustning) | 3500xL Dx genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator |
| Produkttyp | Hållare och bassats |
| Kvantitet | 4 set |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Endast för in vitro-diagnostik