Läs mer
Applied Biosystems™ Hållare& Basset (standard) för 3500/3500xL genetiska analysatorer, 8 rör
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
This 8-tube retainer and base set is for use with standard 8-tube strips on the 3500 series Genetic Analyzers.
For Research Use Only. Not for use in diagnostics procedures.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Denna produkt innehåller 4 uppsättningar hållare och baser. |
| Beskrivning | Hållare och basset (standard), 8-brunnars remsor, 0,2 ml, för 3500/3500XL genetiska analysatorer, rumstemperatur, standardreaktionshastighet |
| Formatera | 8-brunnars remsa |
| För användning med (utrustning) | 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Produkttyp | Basset |
| Kvantitet | 4 set |
| Provvolym | 0.2 mL |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Testtid | Standard |
| Visa mer |