Läs mer
Applied Biosystems™ Hållare& Basset (standard) för 3500/3500xL genetiska analysatorer, 96 brunnar
Produktkod. 15853560 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
4 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15853560 4 set Varje
1 options
Produktkod. 15853560 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4410228
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Denna 96-brunnars platthållare och bassats är för användning med snabba (0,1 ml) 96-brunnars provlappar på 3500-seriens genetiska analysatorer.
Denna 96-brunns platta retainer- och basset är avsedd för användning med standard 96-brunns provplåtar på 3500-seriens genetiska analysatorer.
Endast för forskningsändamål. Ej för diagnostik.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Denna produkt innehåller 4 uppsättningar hållare och baser.
Beskrivning Hållare och basset (standard), 96-brunnars platta, för 3500/3500XL genetiska analysatorer, rumstemperatur
Formatera 96-brunnsplatta
För användning med (utrustning) 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator
För användning med (applikation) Sekvensering
Produkttyp Basset
Kvantitet 4 set