Läs mer
Retapamulin, MedChemExpress
Beskrivning
Retapamulin(SB-275833) is a topical antibiotic, which binds to both E.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retapamulin |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 224452-66-8 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H47NO4S |
| Synonym | SB-275833 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 110 mg/mL (212.45 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@H]1[C@]23[C@](C(CC3)=O)([H])[C@]([C@H](OC(CS[C@@H]4C[C@@H]5N(C)[C@@H](CC5)C4)=O)C[C@](C=C)(C)[C@H]1O)([C@H](C)CC2)C |
| Visa mer |