Läs mer
Retaspimycin Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Retaspimycin Hydrochloride is a potent inhibitor of Hsp90 with EC50s of 119 nM for both Hsp90 and Grp9.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retaspimycin Hydrochloride |
| CAS | 857402-63-2 |
| Färg | Pink |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C31H46ClN3O8 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | IPI-504 |
| Löslighetsinformation | 1M HCl : 100 mg/mL (160.21 mM; ultrasonic and adjust pH to 1 with 1M HCl) ∣DMSO : 60 mg/mL (96.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| LEDER | O=C(NC1=C2O)/C(C)=C/C=C\[C@H](OC)[C@H](/C(C)=C/[C@@H]([C@H]([C@H](C[C@@H](CC2=C(C(O)=C1)NCC=C)C)OC)O)C)OC(N)=O.Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 624.17 |
| Visa mer |