Läs mer
Retene, 97%
Produktkod. 15505906 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15505906 250 mg 250mg
15595896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15505906 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 455652500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 483-65-8 | C18H18 | 234.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 483-65-8
Molekylformel C18H18
Molekylvikt (g/mol) 234.34
MDL-nummer MFCD00016358
InChI-nyckel NXLOLUFNDSBYTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym retene, reten, 1-methyl-7-isopropylphenanthrene, 7-isopropyl-1-methylphenanthrene, phenanthrene, 1-methyl-7-1-methylethyl, 1-methyl-7-1-methylethyl phenanthrene, unii-0w2d2e1p9q, phenanthrene, 7-isopropyl-1-methyl, ccris 3180, 7-isopropyl-1-methylphenanthren
PubChem CID 10222
IUPAC-namn 1-methyl-7-propan-2-ylphenanthrene
LEDER CC(C)C1=CC=C2C(C=CC3=C(C)C=CC=C23)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Retene
Smältpunkt 97.0°C to 99.0°C
Kokpunkt 108.0°C (10.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in hot alochol, benzene, hot ether, carbon, disulfide
Formel vikt 234.34
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Retene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.