Läs mer
Retene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retene |
| CAS | 483-65-8 |
| Molekylformel | C18 H18 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Retene, Phenanthrene','1-methyl-7-(1-methylethyl)- (9CI','ACI), 1-Methyl-7-(1-methylethyl)phenanthrene (ACI), Phenanthrene','7-isopropyl-1-methyl- (7CI','8CI), Retene (6CI), 1-Methyl-7-isopropylphenanthrene, 1-Methyl-7-propan-2-ylphenanthrene, 7-Isopropyl-1-methylphenanthrene, NSC 26317 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18/c1-12(2)14-7-10-17-15(11-14)8-9-16-13(3)5-4-6-18(16)17/h4-12H,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)c1ccc2c(ccc3c(C)cccc23)c1 |
| IUPAC-namn | 1-methyl-7-propan-2-ylphenanthrene |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.34 |
| Formel vikt | 234.1409 |