Läs mer
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Produktkod. 10301165 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
1 m
2 m
5 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,22 till 0,32 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Material:
Deaktiverad kiseldioxid
Inaktiverad kiseldioxid
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Material unitSize
10301165 2 m 0,32 mm Inaktiverad kiseldioxid Varje
10506195 1 m 0,53 mm Deaktiverad kiseldioxid Varje
10391435 5 m 0,25 mm Deaktiverad kiseldioxid Varje
10006264 5 m 0,32 mm Deaktiverad kiseldioxid Varje
10341335 2 m 0,53 mm Deaktiverad kiseldioxid Varje
10429244 5 m 0,53 mm Deaktiverad kiseldioxid Varje
10691206 2 m 0,22 till 0,32 mm - Varje
10772846 2 m 0,53 mm - Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10301165 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 260G498P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Installera en retentionspalt/skyddskolonn på din analytiska kolonn med ett enda kit.
Använda Thermo Scientific™ Retention Gap Kit för att bekvämt installera en retention gap/skyddskolonn på din analytiska kolumn. Varje kit innehåller avaktiverade silikaslangar, en miniunion och fem hylsor.
Innehåller:
  • Längd på inaktiverad slang av smält kiseldioxid
  • Miniförbund
  • Fem hylsor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Guard Column (GC)
Typ Slangar
Inkluderar Tubing, Union, Ferrules
För användning med (applikation) GC
Diameter (engelska) Inre 0,013 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,32 mm
Total längd (engelska) 6 fot 16,9 cm
Total längd (metrisk) 2 m
Material Inaktiverad kiseldioxid
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.