Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ Retention Gap Kit för att bekvämt installera en retention gap/skyddskolonn på din analytiska kolumn. Varje kit innehåller avaktiverade silikaslangar, en miniunion och fem hylsor.
Innehåller:
- Längd på avaktiverad smält kiselrör
- Mini-fackförening
- Fem ferrules
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med | Vaktkolonn (GC) |
| Typ | Retention Gap Kit |
| Beskrivning | Tubing; 0,53 mm ID x 2 m |
| För användning med (applikation) | GC |
| Diameter (engelska) Inre | 0,021 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,53 mm |
| Total längd (engelska) | 6 fot 16,9 cm |
| Total längd (metrisk) | 2 m |
| Material | Avaktiverad kiseldioxid |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.