Läs mer
Thermo Scientific™ Retention Gap Kits
Produktkod. p-4522288 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Total längd (metrisk):
1 m
2 m
5 m
Diameter (metrisk) Inre:
0,22 till 0,32 mm
0,32 mm
0,53 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Material:
Deactivated Silica
Deaktiverad kiseldioxid
Inaktiverad kiseldioxid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10506195
Brand: Thermo Scientific™ 260G401P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Installera en retentionspalt/skyddskolonn på din analytiska kolonn med ett enda kit.
Använda Thermo Scientific™ Retention Gap Kit för att bekvämt installera en retention gap/skyddskolonn på din analytiska kolumn. Varje kit innehåller avaktiverade silikaslangar, en miniunion och fem hylsor.
Includes:
  • Length of deactivated fused silica tubing
  • Mini-union
  • Five ferrules
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Guard Column (GC)
Typ Retention Gap Kit
Beskrivning Tubing; 0.53 mm ID x 1 m (Siltek)
För användning med (applikation) GC
Diameter (engelska) Inre 0.021 in.
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Total längd (engelska) 3 ft. 3 in.
Total längd (metrisk) 1 m
Material Deactivated Silica
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.