Läs mer
Motic™ Riktmedel, 10 div./14 mm, 23 mm dia.
Produktkod. 15465162
Change view
Diameter (metrisk):
23 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15465162 23 mm Varje
1 options
Produktkod. 15465162 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001401391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    459.70 SEK / Paket med 1
    Save 92.30 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Graderade riktmedel för provmätningar. Motic™ Riktmedel, 10 div./14 mm, 23 mm dia. Är uppdelad i 10 divisioner över en 14mm linje.
  • Graderad för provmätning.
  • Divisioner: 10.
  • Riktkorslinans längd: 10 mm.
  • Riktmedelsdiameter: 23 mm.
Specifikationer
Typ Hårkors
Beskrivning 10 uppdelningar i 14 mm
Diameter (metrisk) 23 mm
För användning med (utrustning) Okular, 23 mm dia., DM-39, DM-143, ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40 Mikroskop