Läs mer
Motic™ Riktmedel, hårkors, 100 div./10 mm, 25 mm dia.
Produktkod. 11888713
Change view
Typ:
Hårkors, examen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11888713 Hårkors, examen Varje
1 options
Produktkod. 11888713 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001401861
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.00 SEK
    480.06 SEK / Paket med 1
    Save 96.94 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Graderade riktmedel för provmätningar. Motic™ Riktmedel, Cross Line, 100 div./10 mm, 25 mm dia. är ett hårkorskors med 100 delningar.
  • Graderad för provmätning.
  • Hårkors för kvadrantdelning.
  • Divisioner: 100.
  • Riktkorslinans längd: 10 mm.
  • Riktmedelsdiameter: 25 mm.
Specifikationer
Typ Hårkors, examen
Beskrivning 100 indelningar i 10 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) Okular, 25 mm dia., BA-310, BA-410, SMZ-171 Mikroskop