Läs mer
Motic™ Riktmedel, hårkors, 25 mm dia.
Produktkod. 15475192
Change view
Diameter (metrisk):
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15475192 25 mm Varje
1 options
Produktkod. 15475192 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001400141
Vanligt hårkors-typ okularkors. Motic™ Riktmedel, hårkors, 25 mm dia. delar upp synfältet i fyra jämna kvadranter.
  • Jämnt delar upp synfältet i 4 kvadranter med ett enkelt hårkors.
  • Inte graderad för mätning.
Specifikationer
Typ Enkelt hårkors
Diameter (metrisk) 25 mm
För användning med (utrustning) Okular, 25 mm dia., BA-310, BA-410, PSM-1000, SMZ-171 Mikroskop