Läs mer
Motic™ Riktmedel, hårkors, gradskiva, 1° div./360° , 23 mm dia.
Produktkod. 15475162
Change view
Diameter (metrisk):
23 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15475162 23 mm Varje
1 options
Produktkod. 15475162 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101001400231
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Graderade riktmedel för provmätningar. Motic™ Riktmedel, hårkors, gradskiva, 1 °div./360° , 23 mm dia. är ett hårkors och 360° gradskiva riktmedel uppdelat i enstaka grader.
  • Graderad gradskiva för provmätning.
  • Hårkors för kvadrantdelning.
  • Indelningar: Enstaka grader.
  • Gradskiva: 360°
  • Riktmedelsdiameter: 23 mm.
Specifikationer
Typ Hårkors, gradskiva, examen
Beskrivning 1° divisioner i 360°
Diameter (metrisk) 23 mm
För användning med (utrustning) Okular, 23 mm dia., ST-39, SFC-11, SMZ-140, SL-40, DM-39, DM-143 Mikroskop
Inkluderar Hårkors, gradskiva