Läs mer
Epredia™ Reticulin Silver Stain Kit
Produktkod. 12583667 Handla allt Epredia Produkter
Typ:
Järn(III)ammoniumsulfatlösning
Kaliumpermanganat
Kernechtrot Nuclear Fast Red Stain-lösning
Natriumhydroxidlösning (3 %)
Oxalsyralösning
Retikulin Silverfärgningssats
Silvernitratlösning (10 %)
Förpackningsstorlek:
125ml
500ml
8ml
Produktkod. 12583667
Brand: Epredia™ 88050
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Identifiera och visualisera retikulära fibrer i vävnadssnitt med Reticulin Silver Stain, en modifiering av Gordon och Sweet.
  • Arbetande ammoniaksilverlösning impregnerar och reagerar selektivt med retikulära fibrer genom flera reaktioner, inklusive oxidation och reduktion
  • Nuclear Fast Red Stain Solution ger röd bakgrundsfläck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Silvernitratlösning (10 %)
Kvantitet 125mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • SOLN SILVER NITRATE 10% 125ML
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P391-Samla upp spill.
  • P406-Förvaras i korrosionsbeständig/ behållare med beständigt innerhölje.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Silver nitrate