missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Reticuline Hydrochloride Salt (>90% ee), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reticuline hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-13-10-19(24-3)17(22)11-14(13)15(20)8-12-4-5-18(23-2)16(21)9-12;/h4-5,9-11,15,21-22H,6-8H2,1-3H3;1H/t15-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 365.1394 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?