Läs mer
Retigabine 3,3'-Dimer, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retigabine 3,3'-Dimer |
| CAS | 1588430-16-3 |
| Molekylformel | C32 H34 F2 N6 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Carbamic acid','N,N'-[4,4'-diamino-6,6'-bis[[(4-fluorophenyl)methyl]amino][1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl]bis-','C,C'-diethyl ester, C,C'-Diethyl N,N'-[4,4'-diamino-6,6'-bis[[(4-fluorophenyl)methyl]amino][1,1'-biphenyl]-3,3'-diyl]bis[carbamate] |
| InChI formel | InChI=1S/C32H34F2N6O4/c1-3-43-31(41)39-29-13-23(27(15-25(29)35)37-17-19-5-9-21(33)10-6-19)24-14-30(40-32(42)44-4-2)26(36)16-28(24)38-18-20-7-11-22(34)12-8-20/h5-16,37-38H,3-4,17-18,35-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42) |
| LEDER | CCOC(=O)Nc1cc(c(NCc2ccc(F)cc2)cc1N)c3cc(NC(=O)OCC)c(N)cc3NCc4ccc(F)cc4 |
| IUPAC-namn | ethyl N-[2-amino-5-[4-amino-5-(ethoxycarbonylamino)-2-[(4-fluorophenyl)methylamino]phenyl]-4-[(4-fluorophenyl)methylamino]phenyl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 604.647 |
| Formel vikt | 604.261 |