missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Retinamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retinamide |
| CAS | 20638-84-0 |
| Molekylformel | C20 H29 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | all-trans-Retinamide, Retinoyl Amide, Ro 4-3930, all-trans-Vitamin A Amide |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29NO/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H2,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+ |
| LEDER | C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)N)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 299.45 |
| Formel vikt | 299.225 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?