Läs mer
Tocris Bioscience™ Retinoic acid
Produktkod. 30243662
Change view
50 mg
Produktkod.
30243662 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30243662 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer TB0695RMU/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5240.00 SEK
    4956.00 SEK / 50mg
    Save 284.00 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Retinoic acid synthesized to Ancillary Material Grade
TB0695-RMU is an Ancillary Material Grade version of Retinoic acid (Cat. No. 0695). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies. Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2E,4E,6E,8E-nonatetraenoic acid
CAS 302-79-4
Kvantitet 50 mg
Mål Retinoic Acid Receptor Agonists
Molekylformel C20H28O2
Renhet 98%