Läs mer
Retinsyra 3,3-dimetyl-2-oxobutylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retinoic Acid 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Ester |
| CAS | 893412-73-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C26 H38 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Retinoic Acid 3,3-Dimethyl-2-oxobutyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C26H38O3/c1-19(14-15-22-21(3)13-10-16-26(22,7)8)11-9-12-20(2)17-24(28)29-18-23(27)25(4,5)6/h9,11-12,14-15,17H,10,13,16,18H2,1-8H3/b12-9+,15-14+,19-11+,20-17+ |
| LEDER | C\C(=C/C=C/C(=C/C(=O)OCC(=O)C(C)(C)C)/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C |
| IUPAC-namn | (3,3-dimetyl-2-oxobutyl) (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 398.578 |
| Visa mer |