Läs mer
Retinsyra, 97 %
Beskrivning
Retinsyra används i dermatologiska läkemedel. Det används vid behandling av psoriasis, iktyos, follikulär keratos, akne, lichen planus, verrucous epidermal nevus och lichen psoriasis. Det används också för att främja proliferation och differentiering av epitelceller. Utöver detta uppvisar den en viss förebyggande effekt på hudcancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•All-trans-retinol, allmänt känd som vitamin A, är ett fettlösligt näringsämne
•All-trans-retinol är involverad i hormonell signalering via retinoidreceptorerna
•Det är en viktig regulator av celldelning och apoptos
•Brist kan leda till syn-, skelett-, immun- och hudsjukdomar
Användningsområden
•Lämplig för forskning om celldifferentiering, embryonal utveckling, immunologi med mera
•Laboratoriekvalitet, endast för forskningsanvändning
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retinoic acid |
| Smältpunkt | 180 °C till 182 °C |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Beilstein | 2057223 |
| Känslighet | Ljuskänslig |
| Merck Index | 14,8165 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol, acetat, dimetylformamid, dimetylsulfoxid, kloroform, metanol, aceton och diklormetan. Olöslig i vatten och eter. |
| IUPAC-namn | (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra |
| Formel vikt | 300.44 |
| Procent renhet | 98% |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Retinoic acid
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: all-trans-Retinoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.