Läs mer
Retinoic acid, 97%
Produktkod. p-7059407
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2g
Produktkod. 11485290
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 044540.77
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, är ett fettlösligt vitamin som binder retinoidreceptorer i celler.
Retinsyra används i dermatologiska läkemedel. Det används vid behandling av psoriasis, iktyos, follikulär keratos, akne, lichen planus, verrucous epidermal nevus och lichen psoriasis. Det används också för att främja proliferation och differentiering av epitelceller. Utöver detta uppvisar den en viss förebyggande effekt på hudcancer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
•All-trans-retinol, allmänt känd som vitamin A, är ett fettlösligt näringsämne
•All-trans-retinol är involverad i hormonell signalering via retinoidreceptorerna
•Det är en viktig regulator av celldelning och apoptos
•Brist kan leda till syn-, skelett-, immun- och hudsjukdomar
Användningsområden
•Lämplig för forskning om celldifferentiering, embryonal utveckling, immunologi med mera
•Laboratoriekvalitet, endast för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-79-4
Molekylformel C20H28O2
Molekylvikt (g/mol) 300.44
MDL-nummer MFCD00001551
InChI-nyckel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
LEDER C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Retinoic acid
Smältpunkt 180°C to 182°C
Kvantitet 0.1 g
Beilstein 2057223
Känslighet Light sensitive
Merck Index 14,8165
Löslighetsinformation Soluble in ethanol,acetate,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,chloroform,methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water and ether.
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra
Formel vikt 300.44
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Retinoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: all-trans-Retinoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.