Läs mer
Retinsyra, 99,85 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461771 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461771 5 g 5g
11451771 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11461771 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219026905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13455.00 SEK
    12817.71 SEK / 5g
    Save 637.29 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 302-79-4
Molekylformel C20H28O2
Molekylvikt (g/mol) 300.44
MDL-nummer MFCD00001551
InChI-nyckel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra
LEDER C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Retinoic acid
Namnnotering Cellbiologi
Färg Gult
Analysprocentintervall 0.9985
Kvantitet 5 g
Formel vikt 300.4
Fysisk form Pulver