Läs mer
Retinsyra, all transisomer, MP Biomedicals™
Produktkod. 11441771 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11441771 500 mg 500mg
11431771 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11441771 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02190269.5
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förmedlar funktionerna av vitamin A som krävs för tillväxt och utveckling. Retinsyra, all transisomer, MP Biomedicals har använts i olika differentieringsprotokoll, inklusive B-celler, T-celler och neuroner, och används kliniskt för att behandla cancer
retinsyra (RA ) är en vitamin A-härledd, icke-peptidisk, liten lipofil molekyl. Det påverkar gentranskription och modulerar en mängd olika biologiska processer, inklusive cellproliferation och differentiering, inklusive apoptos.
  • Retinsyramedierad gentranskription beror på hastigheten för transport av retinsyra till målceller och tidpunkten för exponering av retinsyra för RAR (Retinoic Acid Receptors) i målvävnaderna.
  • All-trans-Retinoic acid (ATRA) är en ligand för både retinoinsyrareceptorn (RAR) och retinoid X-receptorn (RXR).
  • Den bundna RAR och RXR fungerar som transkriptionsfaktorer som reglerar tillväxten och differentieringen av både normala och maligna celler.
  • Cytokromer P450 (CYP) katalyserar 4-hydroxyleringen av ATRA.
  • Retinsyra förbereder embryonala stamceller för att bli neuroner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 302-79-4
Molekylformel C20H28O2
Molekylvikt (g/mol) 300.44
MDL-nummer MFCD00001551
InChI-nyckel SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonym retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
LEDER C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 173°C to 183°C
Kvantitet 500 mg
Löslighetsinformation Soluble in methanol, chloroform (40mg/mL) or acetone (30mg/mL), slightly soluble in ethanol.
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohex-1-en-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraensyra
Formel vikt 300.4
Fysisk form Pulver