Läs mer
Tocris Bioscience™ Retinoic acid
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001113
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30001113 50 mg
1 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 30001113 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 0695/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1330.00 SEK
    1255.80 SEK / 50mg
    Save 74.20 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Endogenous retinoic acid receptor agonist
Retinoic acid is an endogenous agonist for retinoic acid receptors (IC50 = 14 nM for RARα, RARβ and RARγ receptors). Also promotes differentiation of mouse embryonic stem cells (ESCs) into adipocytes, neurons and glia in vitro. Proposed ligand of RORβ (Kd = 280 nM). Activates autophagy.
For more information about how Retinoic acid may be used, see our protocols: Generation of β cells from hPSCs, Cultivating Cerebral Organoids .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Retinoic acid
CAS 302-79-4
Kvantitet 50 mg
Molekylformel C20H28O2
Formel vikt 300.44
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 300.44