Läs mer
Retinol, 95 %, syntetisk
Produktkod. 15434529
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15434529 1 g 1g
15444529 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15434529 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62079.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5497.80 SEK
    4295.65 SEK / 1g
    Save 1202.15 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
I lager
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS #68-26-8, är ett fettlösligt vitamin som binder retinoidreceptorer i cellerna. | CAS: 68-26-8 | C20H30O | 286,46 g/mol
Det inducerar celldifferentiering och apoptos av vissa cancercelltyper och hämmar karcinogenes. Det spelar en väsentlig roll i näthinnans metaboliska funktion, tillväxten av och differentieringen av epitelvävnad, tillväxten av ben, reproduktion och immunsvaret. Det fungerar som en ligand för både retinoinsyrareceptorn (RAR) och retinoid X-receptorn (RXR) som fungerar som transkriptionsfaktorer för att reglera tillväxten och differentieringen av normala och maligna celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• All-trans-retinol, allmänt känd som vitamin A, är ett fettlösligt näringsämne
• All-trans-retinol är involverad i hormonell signalering via retinoidreceptorerna
• Det är en viktig regulator av celldelning och apoptos
• Brist kan leda till syn-, skelett-, immun- och hudsjukdomar
Ansökningar
• Lämplig för forskning om celldifferentiering, embryonal utveckling, immunologi med mera
• Laboratoriekvalitet, endast för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-26-8
Molekylformel C20H30O
MDL-nummer MFCD00001552
InChI-nyckel FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Retinol
Namnnotering Syntetisk
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 403040
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Merck Index 14,10013
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
Löslighetsinformation Praktiskt taget olöslig i vatten eller glycerol; löslig i absolut alkohol, metanol, kloroform, eter, fetter och oljor.
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 286.459
Formel vikt 286.46
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Retinol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Vitamin A
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.