Läs mer
Retinol, 95%, synthetic
Produktkod. p-7042306
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 15434529
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62079.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
All-trans-retinol, vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, är ett fettlösligt vitamin som binder retinoidreceptorer i celler.
Det inducerar celldifferentiering och apoptos av vissa cancercelltyper och hämmar karcinogenes. Det spelar en väsentlig roll i näthinnans metaboliska funktion, tillväxten av och differentieringen av epitelvävnad, tillväxten av ben, reproduktion och immunsvaret. Det fungerar som en ligand för både retinoinsyrareceptorn (RAR) och retinoid X-receptorn (RXR) som fungerar som transkriptionsfaktorer för att reglera tillväxten och differentieringen av normala och maligna celler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• All-trans-retinol, allmänt känd som vitamin A, är ett fettlösligt näringsämne
• All-trans-retinol är involverad i hormonell signalering via retinoidreceptorerna
• Det är en viktig regulator av celldelning och apoptos
• Brist kan leda till syn-, skelett-, immun- och hudsjukdomar
Ansökningar
• Lämplig för forskning om celldifferentiering, embryonal utveckling, immunologi med mera
• Laboratoriekvalitet, endast för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68-26-8
Molekylformel C20H30O
MDL-nummer MFCD00001552
InChI-nyckel FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Retinol
Namnnotering synthetic
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Beilstein 403040
Känslighet Light and moisture sensitive
Merck Index 14,10013
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
Löslighetsinformation Practically insoluble in water or glycerol; soluble in absolute alcohol, methanol, chloroform,ether,fats and oils.
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 286.459
Formel vikt 286.46
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallin fast
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt