Läs mer
Retinolacetat, vattenlösligt, MP Biomedicals™
Produktkod. 11411242 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11411242 5 mg 5mg
1 options
Produktkod. 11411242 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219931105
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    969.00 SEK
    923.07 SEK / 5mg
    Save 45.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Används ofta i cellodlingsapplikationer. Retinolacetat, vattenlösligt, MP Biomedicals (aka Vitamin A) finns i klassiska mediaformuleringar, såsom M-199; NCTC-109 och William's Medium E. Typisk arbetskoncentration är ca. 3,44 mg retinolacetat
Vitamin A är en komponent i serum som används som komplement till klassiska medier. Följaktligen får de flesta seruminnehållande cellodlingssystem någon nivå av vitamin A. Den oxiderade formen av retinol är retinsyra, som har hormonliknande tillväxtfaktor och differentieringsaktivitet för epitelceller och relaterade celltyper, särskilt neurala celler. Retinoinsyra inducerar embryonala stamceller att differentiera mot neurala celler.
Specifikationer
CAS 127-47-9
Smältpunkt 57 °C till 58 °C (litteratur)
Molekylformel C22H32O2
Kvantitet 5 mg
Synonym retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
Löslighetsinformation Löslig i kloroform (50 mg/ml, klar gul lösning); absolut etanol: löslig 25 mg/ml (lit.)
InChI-nyckel QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
IUPAC-namn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 328.496
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
Formel vikt 328,5 g/mol
Fysisk form Pulver