Läs mer
Retinol (All Trans) from synthetic, 99.18%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11421771 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11421771 1 g 1g
1 options
Produktkod. 11421771 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219026891
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Retinol is one of the animal forms of vitamin A. It is a diterpenoid and an alcohol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Retinol (All Trans)
Namnnotering from Synthetic; For HPLC analysis
CAS 68-26-8
Färg Orange
Molekylformel C20H30O
MDL-nummer MFCD00001552
Kvantitet 1 g
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
InChI-nyckel FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 286.459
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
Formel vikt 286.5
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • All Trans Retinol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H413-Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: retinol