Läs mer
Retinol, MP Biomedicals™
Produktkod. 11481761 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11481761 25 mg 25mg
11491761 100 mg 100mg
11401771 250 mg 250mg
11411771 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11481761 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219026825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    675.00 SEK
    642.64 SEK / 25mg
    Save 32.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-09-2026
Kemiska identifierare
CAS 68-26-8
Molekylformel C20H30O
Molekylvikt (g/mol) 286.459
MDL-nummer MFCD00001552
InChI-nyckel FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Retinol
Namnnotering Molecular biology
Färg Orange
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 286.5
Fysisk form Pulver