Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retinol |
| Namnnotering | Molekylärbiologi |
| Färg | Orange |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 286.5 |
| Kvalitet | Research |
| Fysisk form | Pulver |