missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Retinol, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4405505 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
250mg
25mg
500mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11481761

Brand: MP Biomedicals 0219026825

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 68-26-8
Molekylformel C20H30O
Molekylvikt (g/mol) 286.459
MDL-nummer MFCD00001552
InChI-nyckel FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
Synonym retinol, vitamin a, all-trans-retinol, vitamin a1, alphalin, axerophthol, vitamin a alcohol, oleovitamin a, chocola a, alphasterol
PubChem CID 445354
ChEBI CHEBI:17336
IUPAC-namn (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetyl-9-(2,6,6-trimetylcyklohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraen-1-ol
LEDER CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCO)C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Retinol
Namnnotering Molecular biology
Färg Orange
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 286.5
Fysisk form Pulver
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.