Läs mer
MedChemExpress Retinyl acetate
Produktkod. 16439126
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439126 100 mg
1 options
Produktkod. 16439126 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0679
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
MedChemExpress Retinyl acetate is a synthetic acetate ester form derived from retinol and has potential antineoplastic and chemo preventive activities.
Specifikationer
Innehåll och lagring Pure form -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 328.49 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 127-47-9
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.29%
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (152.21 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.04 mM∣Need ultrasonic)
Synonym Retinol acetate∣ Vitamin A acetate