Läs mer
Retinyl Propionate (Stabilized with BHT) 90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retinyl Propionate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O2/c1-7-22(24)25-17-15-19(3)11-8-10-18(2)13-14-21-20(4)12-9-16-23(21,5)6/h8,10-11,13-15H,7,9,12,16-17H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,18-10+,19-15+ |
| Formel vikt | 342.2559 |