missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Retinyl Retinoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Retinyl Retinoate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C40H56O2/c1-30(21-23-36-34(5)19-13-26-39(36,7)8)15-11-17-32(3)25-28-42-38(41)29-33(4)18-12-16-31(2)22-24-37-35(6)20-14-27-40(37,9)10/h11-12,15-18,21-25,29H,13-14,19-20,26-28H2,1-10H3/b17-11+,18-12+,23-21+,24-22+,30-15+,31-16+,32-25+,33-29+ |
| Formel vikt | 568.43 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?