Läs mer
Bochem™ Retortklämma
Produktkod. 10075180
Längd (metrisk):
180 mm
Produktkod. 10075180
Brand: Bochem™ 5480
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bochem™ Retortklämma med en rund, korkfodrad käke.
  • Rund
  • Korkfoder
Specifikationer
Material Förzinkat stål
Diameter (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 180 mm
Diameter (metrisk) Insida 100 mm