Läs mer
Bochem™ Retortklämmor med speciellt flexibelt skaft
Beskrivning
- 18/10 rostfritt stål
- Fingrar med silikonbeläggning
- Flexibelt skaft 290 mm längd
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Retort står |
| För användning med (applikation) | Håller och stödjer olika laboratorieapparater |
| Beskrivning | Flexibel retortklämma |
| Diameter (metrisk) | 12 till 40 mm |
| Längd (metrisk) arm | 290 mm |