Läs mer
Bochem™ Svarsring
Längd (metrisk):
70 mm
Beskrivning
- Sluten ring
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål (18/10) |
| Längd (metrisk) | 70 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 50 mm |
| Beskrivning | Sluten ring |