Läs mer
Fisherbrand™ Retort Stativ Base
Produktkod. 11558092 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11558092 200 mm Varje
11568092 250 mm Varje
11578092 315 mm Varje
11548092 160 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11558092
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat med detta syrafasta, texturerade akrylfjärrstativ. Fisherbrand™ Retort Base Stands, är ett av de mest använda instrumenten i experiment.
  • Pressat stål med syrafast strukturerad akrylfärg
  • Gängad M10 x 1,5 mm
  • 10 mm gängade hål
  • Enkelhålsstativ har ett hål centralt placerat på bredden
  • Dubbelhålsstativ har ett hål centralt på bredden och ett centralt på längden
  • Används vanligtvis i filtrering, uppvärmningsexperiment
  • Ett av de mest använda instrumenten i experiment
  • Enkel apparat för laboratoriekemiska reaktioner
Specifikationer
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 125 mm
Produkttyp Retortstativbas (levereras utan stav)
Trådstorlek 10 mm
Avsluta Pressat stål
Kvantitet 1 st