Läs mer
Fisherbrand™ Retort Stativ Base
Produktkod. p-8012496 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11558092
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat med detta syrafasta, texturerade akrylfjärrstativ. Fisherbrand™ Retort Base Stands, är ett av de mest använda instrumenten i experiment.
  • Pressat stål med syrafast strukturerad akrylfärg
  • Gängad M10 x 1,5 mm
  • 10 mm gängade hål
  • Enkelhålsstativ har ett hål centralt placerat på bredden
  • Dubbelhålsstativ har ett hål centralt på bredden och ett centralt på längden
  • Används vanligtvis i filtrering, uppvärmningsexperiment
  • Ett av de mest använda instrumenten i experiment
  • Enkel apparat för laboratoriekemiska reaktioner
Specifikationer
Längd (metrisk) 200 mm
Bredd (metrisk) 125 mm
Produkttyp Retortstativbas (levereras utan stav)
Trådstorlek 10 mm
Avsluta Pressat stål
Kvantitet 1 st