Läs mer
R&L Enterprises™ Retort stativklämmor
Produktkod. 11888203 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Inkluderar:
Metallskruvhuvud
Plastskruvhuvud
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
11888203 Plastskruvhuvud Paket med 5
11517722 Metallskruvhuvud Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11888203
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör att artiklar från 2 till 90 mm i diameter kan klämmas fast ordentligt. R&L Enterprises™ Retort Stand Clamps har käftar av aluminiumlegering med andra delar av pläterad mässing.
  • Designen säkerställer ett stadigt grepp i alla öppningsvinklar
  • Korkfoder för käftarna är väl säkrade
  • Finns med antingen metall eller plast klämskruvhuvud
Specifikationer
Stil Korkfodrade käftar
Kvantitet 5/Pk.
Typ Clamp Retort Stand
Material Aluminiumlegering, mässing
Inkluderar Plastskruvhuvud
Storlek (metriskt) grepp 2 till 90 mm