Läs mer
R&L Enterprises™ Retort stativklämmor
Produktkod. p-8293044 Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
Klämskruv med plasthuvud
Spännskruv med metallhuvud
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11517722
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Endast klämma. (Boss Head säljs separat.)
Gör att artiklar från 2 till 90 mm i diameter kan klämmas fast ordentligt. R&L Enterprises™ Retort Stand Clamps har käftar av aluminiumlegering med andra delar av pläterad mässing.
  • Designen säkerställer ett stadigt grepp i alla öppningsvinklar
  • Korkfoder för käftarna är väl säkrade
  • Finns med antingen metall eller plast klämskruvhuvud
Obs: Klämman och navhuvudet säljs separat.
Specifikationer
Stil Cork-lined Jaws
Kvantitet 5/Pk.
Typ Clamp Retort Stand
Material Aluminiumlegering, mässing
Inkluderar Spännskruv med metallhuvud
Storlek (metriskt) grepp 2 to 90 mm