Läs mer
Brady™ Infällbart barriärbälte med svarta stolpar
Produktkod. 11771136
Change view
Färg:
Bourgogne
Fluorescerande gul
Klart
Längd (metrisk):
2 m
3,5 m
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) unitSize
11771136 Klart 2 m Varje
11771146 Bourgogne 3,5 m Varje
11791146 Fluorescerande gul 3,5 m Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11771136 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 912659
Beräknad leverans: 09-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Infällbart barriärbälte med svarta stolpar för trafikkontroll.
  • För trafikledning.
Specifikationer
Produkttyp Stolpe
Alternativt artikelnummer ADAPT BK BARRIER BÄLT 2M 804325 GRÖN
Färg Klart
Material Stål
Beskrivning Infällbart barriärbälte - 2 meter med svarta stolpar
För användning med (applikation) Trafikkontroll
Höjd (engelska) 3,94 tum
Höjd (metrisk) 100 mm
Inkluderar Infällbart spärrbälte (2 m), svarta stolpar
Längd (engelska) 6.6 ft.
Längd (metrisk) 2 m
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (engelska) 3,94 tum
Bredd (metrisk) 100 mm