Beskrivning
- För trafikledning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stolpe |
| Alternativt artikelnummer | ADAPT BK BARRIER BÄLT 3,7M 804329 DK RÖD |
| Färg | Bourgogne |
| Material | Stål |
| Beskrivning | Infällbart barriärbälte - 3,5 meter med svarta stolpar |
| För användning med (applikation) | Trafikkontroll |
| Höjd (engelska) | 3,94 tum |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Inkluderar | Infällbart spärrbälte (3,5 m) Svarta stolpar |
| Längd (engelska) | 11.5 ft. |
| Visa mer |